653608
Aluminum
powder, <5 μm particle size, 99.5% trace metals basis
Saggio
99.5% trace metals basis
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
1400 °F
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Dimensione particelle
<5 μm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- generation of hydrogen from water
- precursor in the chemical industry
- mechanical alloying
- energy materials
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.