Documenti fondamentali
652296
Sigma-Aldrich
3-Nitro-L-tyrosine-13C9
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
O2N13C6H3-4-(OH)13CH213CH(NH2)13CO2H
Peso molecolare:
235.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
233-235 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c]([13cH]1)[N+]([O-])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
FBTSQILOGYXGMD-XLMAGZSMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)