Documenti fondamentali
652067
Sigma-Aldrich
trans-5-Chloro-1-penten-1-ylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
(E)-5-Chloro-1-penteneboronic acid pinacol ester, E-2-(5-Chloro-pent-1-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(5-Chloro-pent-1-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-5-Chloro-1-penteneboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20BClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4630
Densità
1.004 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCl)=C(\[H])B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H20BClO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)8-6-5-7-9-13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b8-6+
FYHBHADHHWPOFL-SOFGYWHQSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)