Documenti fondamentali
651974
Sigma-Aldrich
Negative resist thinner I
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
129-138 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Available as part of Negative Photoresist kit 654892
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)