Documenti fondamentali
651443
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-13C9,15N, L-Phenylalanine-13C9,15N, N-Fmoc derivative, 13C and 15N Labeled FMOC-Phe-OH
About This Item
Formula condensata:
13C6H513CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
180-187 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+10
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,8+1,9+1,14+1,16+1,22+1,23+1,25+1
SJVFAHZPLIXNDH-XAMSWMGVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4