Documenti fondamentali
651435
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-iodopyridine
97%
Sinonimo/i:
5-Iodo-2(1H)-pyridone, 5-Iodo-2-pyridinol
Scegli un formato
5 G
CHF 134.00
CHF 134.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 134.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4INO
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 134.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
192-196 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Oc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H4INO/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
Light sensitive
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)