Documenti fondamentali
651249
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8BFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C8H8BFO3/c1-5(11)6-3-2-4-7(8(6)10)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3
SEMRLZGDJZRZMC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)