Documenti fondamentali
650730
Sigma-Aldrich
1,3-Bisbenzyl-2-oxoimidazolidine-4,5-dicarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-4,5-imidazolidinedicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
170-174 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)C1C(N(Cc2ccccc2)C(=O)N1Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(23)15-16(18(24)25)21(12-14-9-5-2-6-10-14)19(26)20(15)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,22,23)(H,24,25)
QSMUFXXTSUEZJA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)