Documenti fondamentali
650218
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5580 (lit.)
P. ebollizione
104-106 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.140 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C11H15ClN2/c12-11-3-1-10(2-4-11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K Hashimoto et al.
Brain research, 590(1-2), 341-344 (1992-09-11)
The neurotoxicity of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) in rat brain was attenuated significantly by coadministration of several benzylpiperazines (p-nitrobenzylpiperazine, p-chlorobenzylpiperazine and 1-piperonylpiperazine), which were weak inhibitors for [3H]6-nitroquipazine binding to the 5-hydroxytryptamine (5-HT) transporter in rat brain. These results suggest that these