Documenti
649899
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)-1-heptanone
97%
Sinonimo/i:
1-(3-Methoxyphenyl)heptan-1-one, 3-Heptanoylanisole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
P. eboll.
139-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C14H20O2/c1-3-4-5-6-10-14(15)12-8-7-9-13(11-12)16-2/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3
FIRIFBOVXOXLTG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup