Documenti
649252
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfonyl)toluene
97%
Sinonimo/i:
Methyl p-tolyl sulfone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
85-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)11(2,9)10/h3-6H,1-2H3
YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1