Documenti fondamentali
647586
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
65-69 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
nitro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCc1cccc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
ZSMDJSXEFYWXPD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)