Documenti
647349
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridinylsulfonyl)-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
136-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S(=O)(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O2S/c16-18(17,11-7-3-4-8-12-11)15-10-6-2-1-5-9(10)13-14-15/h1-8H
OZUVNTAONYFQTG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3