Documenti fondamentali
646695
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
172-176 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Nc1cc(n[nH]1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C9H8ClN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)