Documenti
646296
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluoropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrFN
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
24-28 °C
Stringa SMILE
Fc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
HNNNBQRRIHKFLI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C