Documenti fondamentali
646008
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4BrNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
158 °C (dec.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1nc(Br)sc1C(O)=O
InChI
1S/C5H4BrNO2S/c1-2-3(4(8)9)10-5(6)7-2/h1H3,(H,8,9)
HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)