Documenti fondamentali
337285
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenol
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 55.40
CHF 55.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 55.40
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 55.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
69 °C/43 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-34 °C (lit.)
Densità
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Oc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
IJGSULQFKYOYEU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3,4-Trifluorophenol is an ortho-fluorinated trifluorophenol. Biodegradation and oxidative biodehalogenation of 2,3,4-trifluorophenol has been studied by 19F nuclear magnetic resonance (NMR) spectra.[1]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M G Boersma et al.
Applied and environmental microbiology, 64(4), 1256-1263 (1998-04-18)
A method was developed to study the biodegradation and oxidative biodehalogenation of fluorinated phenols by 19F nuclear magnetic resonance (NMR). Characterization of the 19F NMR spectra of metabolite profiles of a series of fluorophenols, converted by purified phenol hydroxylase, catechol