Documenti
645109
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-fluoroaniline
97%
Sinonimo/i:
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzylidene)aniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12FNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
65-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C14H12FNO/c1-17-14-8-2-11(3-9-14)10-16-13-6-4-12(15)5-7-13/h2-10H,1H3/b16-10+
ZICFPEHQRZAFBZ-MHWRWJLKSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3