Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H515N2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.11
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
98% (CP)
form
solid
mp
360-365 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Nc1[15n]c[15n]c2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)/i8+1,10+1
InChI key
GFFGJBXGBJISGV-GAWGKFCISA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N, 98% (CP) | description ≥99% | description 98 atom % 15N | description 95 atom % 15N, 98% (CP) |
| assay 98% (CP) | assay ≥99% | assay - | assay 98% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity - | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 95 atom % 15N |
| mass shift M+2 | mass shift - | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| mp 360-365 °C (subl.) (lit.) | mp >360 °C (lit.) | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?