487465
1,4-Phenylenediamine-15N2
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
1,4-Benzenediamine-15N2, 1,4-Diamino-15N2-benzene
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Forma fisica
solid
P. eboll.
267 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]c1ccc([15NH2])cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i7+1,8+1
CBCKQZAAMUWICA-BFGUONQLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3