Documenti fondamentali
643823
Sigma-Aldrich
HEPES-d18
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid-d18
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D18N2O4S
Peso molecolare:
256.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+18
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,11D/hD
JKMHFZQWWAIEOD-MMODJCGESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
HEPES anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
RDD002
HEPES
HEPES ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H3375
HEPES