Documenti fondamentali
643378
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-nitrophenol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
66-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitro
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H
VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)