Documenti fondamentali
643297
Sigma-Aldrich
Gold coated mica
99.999% (Au), layer thickness 2000 Å
Scegli un formato
1 SET
CHF 1’760.00
CHF 1’760.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
CHF 1’760.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au
Peso molecolare:
196.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 1’760.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.999% (Au)
Lungh. × largh. × spess.
3 in. × 1 in. × 150 μm
Spessore strato
2000 Å
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation which can be greatly enhanced by annealing.
Confezionamento
1ea = 1 in. × 3 in. sheet
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes