Documenti fondamentali
642886
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-13C5,15N, L-Valine-13C5,15N, N-Fmoc derivative
Scegli un formato
1 G
CHF 3’360.00
CHF 3’360.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 3’360.00
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)213CH13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Peso molecolare:
345.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 3’360.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1+1,2+1,12+1,18+1,19+1,21+1
UGNIYGNGCNXHTR-WXVVZUHKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Q Chen et al.
Journal of dairy science, 99(12), 9483-9492 (2016-10-25)
Fraud in milk and dairy products occurs when cow milk is added to sheep and goat milk for economic reasons. No reliable, selective, and sensitive method exists for quantifying the milk percentage of different species. This work reports the development