Documenti fondamentali
642835
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chloro-5-nitrobenzonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Cyano-6-chloro-4-nitroaniline
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H2(Cl)(NH2)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
183-187 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
nitro
Stringa SMILE
Nc1c(Cl)cc(cc1C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClN3O2/c8-6-2-5(11(12)13)1-4(3-9)7(6)10/h1-2H,10H2
XVYNBLCPQVDRCH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)