Documenti fondamentali
642711
Sigma-Aldrich
2-(3-Pyridyl)-1H-benzimidazole
97%
Sinonimo/i:
2-(3-Pyridyl)benzimidazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
253-257 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1cncc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C12H9N3/c1-2-6-11-10(5-1)14-12(15-11)9-4-3-7-13-8-9/h1-8H,(H,14,15)
BOUOQESVDURNSB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)