Key Documents
642509
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
235 °C (dec.)
Stringa SMILE
Cc1nc(C)c(s1)C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)