Documenti fondamentali
642169
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH=CHNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
115-119 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
nitro
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(8(10)5-7)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
LIWIJBBAMBDXME-ONEGZZNKSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)