Key Documents
641820
Sigma-Aldrich
Allyl(diethylamino)dimethylsilane
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21NSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4380 (lit.)
P. eboll.
78-81 °C/46 mmHg (lit.)
Densità
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C9H21NSi/c1-6-9-11(4,5)10(7-2)8-3/h6H,1,7-9H2,2-5H3
AGFVQXSUESKCTB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
15.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-9.4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)