Documenti fondamentali
641804
Sigma-Aldrich
Perylene-66
Dye content 40 %
Sinonimo/i:
Dibenzthiopheno-perylene -N,N′-dicyclohexylimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H34N2O4S2
Peso molecolare:
766.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 40%
λmax
549 nm
Stringa SMILE
O=C1N(C2CCCCC2)C(=O)c3c4sc5ccccc5c4c6c7ccc8C(=O)N(C9CCCCC9)C(=O)c%10c8c7c(c%11ccc1c3c6%11)c%12sc%13ccccc%13c%10%12
Descrizione generale
Photoluminescent dye.
Applicazioni
An n-channel organic semiconductor.
Coloring of polymeric materials, daylight fluorescent paints, radiation converters.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Newman, C.R., et al.
Chemistry of Materials, 16, 4436-4436 (2004)