Documenti fondamentali
641677
Sigma-Aldrich
Holmium(III) phosphate
Sinonimo/i:
Phosphoric acid holmium salt
About This Item
Formula condensata:
HoPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: holmium
Stringa SMILE
[Ho+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ho.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
ZFEZZRFBMNCXLQ-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wouter Bult et al.
Pharmaceutical research, 29(3), 827-836 (2011-11-10)
The clinical application of holmium acetylacetonate microspheres (HoAcAcMS) for the intratumoral radionuclide treatment of solid malignancies requires a thorough understanding of their stability. Therefore, an in vitro and an in vivo stability study with HoAcAcMS was conducted. HoAcAcMS, before and