Documenti
639273
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d2
97 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Methyl-13C,d2 alcohol
About This Item
Formula condensata:
13CHD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
35.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. eboll.
65.4 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H][13CH]([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D2
OKKJLVBELUTLKV-WGVGGRBOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
52.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.1 °C - closed cup