Documenti fondamentali
638412
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 56.50
CHF 56.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 56.50
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(F)2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 56.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
74-78 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cc(F)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
XOYHFIQPPOJMFK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)