Documenti fondamentali
638269
Sigma-Aldrich
3,4-Dibenzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
118-122 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H19NO4/c24-23(25)14-13-18-11-12-21(26-16-19-7-3-1-4-8-19)22(15-18)27-17-20-9-5-2-6-10-20/h1-15H,16-17H2/b14-13+
CHTJRVASYXOBSO-BUHFOSPRSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)