Documenti fondamentali
637610
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-pyridinylboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Punto di fusione
135-140 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-3-2-5(4-8-6)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
DHADXDMPEUWEAS-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.