Documenti fondamentali
637041
Sigma-Aldrich
1,4-Didodecylbenzene
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11C6H4(CH2)11CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
40-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCc1ccc(CCCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C30H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-29-25-27-30(28-26-29)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-28H,3-24H2,1-2H3
UDDNERKMSGPLJQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)