Documenti fondamentali
493066
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethanolamine-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylaminoethanol-15N
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH215N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
133-134 °C (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[15N](C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3/i5+1
UEEJHVSXFDXPFK-HOSYLAQJSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)