Documenti fondamentali
636975
Sigma-Aldrich
2,5-Dioctyl-1,4-di-1-propynylbenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H42
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Punto di fusione
53-57 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCc1cc(C#CC)c(CCCCCCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C28H42/c1-5-9-11-13-15-17-21-27-23-26(20-8-4)28(24-25(27)19-7-3)22-18-16-14-12-10-6-2/h23-24H,5-6,9-18,21-22H2,1-4H3
SKVLNUXBFHZNAZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)