634832
Magnesium aluminate
single crystal substrate, <111>, 99.99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
single side polished
Saggio
99.99% trace metals basis
Durezza
6 mohs
Misura
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Punto di fusione
2130 °C (lit.)
Densità
3.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Caratteristiche del semiconduttore
<111>
Stringa SMILE
[Mg++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
InChI
1S/2Al.Mg.4O/q;;+2;;;2*-1
VPBIQXABTCDMAU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes