634735
Lanthanum aluminum oxide
single crystal substrate, <100>, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lanthanum aluminate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
single side polished
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Costante dielettrica
~25
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Misura
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Punto di fusione
2080 °C (lit.)
Densità
6.52 g/mL at 25 °C (lit.)
Caratteristiche del semiconduttore
<100>
Stringa SMILE
O=[Al]O[La]=O
InChI
1S/Al.La.3O
KJXBRHIPHIVJCS-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.