Key Documents
634263
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III,IV) oxide
nanopowder, <200 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Hexapraseodymium undecaoxide
About This Item
Formula condensata:
Pr6O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
1021.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Dimensione particelle
<200 nm (BET)
<50 nm (XRD)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)