Documenti
633682
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
151-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cnoc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)8-6-11-14-9(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
VUVDFZMYJYNLCH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3