Documenti fondamentali
632600
Sigma-Aldrich
2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
234-238 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H9ClN2/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)