Documenti fondamentali
632295
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethanethiol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4570 (lit.)
P. ebollizione
79 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densità
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
thiol
Stringa SMILE
COCCOCCS
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-2-3-7-4-5-8/h8H,2-5H2,1H3
CDBORKXXLPAUKJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)