Documenti fondamentali
631957
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6000 (lit.)
P. ebollizione
88-89 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
O=Cc1ccc2OCCc2c1
InChI
1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2
WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)