Key Documents
630691
Sigma-Aldrich
6-Chlorothiochroman-4-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7ClOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
67-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2SCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClOS/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)