Documenti
630659
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl carbonate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4990 (lit.)
P. eboll.
67-70 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCOC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O3/c1-2-8-12-10(11)13-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
ORUWSEKEVGOAQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Allyl phenyl carbonate can be obtained via by reacting phenyl chloroformate and allyl alcohol in presence of pyridine.
Applicazioni
Allyl phenyl carbonate can react with (2-alkynyl)phenylisocyanate, catalyzed P(0)/Cu(I) system to give the corresponding indole.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
"A New Pd0?CuI Bimetallic Catalyst for the Synthesis of Indoles from Isocyanates and Allyl Carbonates"
Kamijo S and Yamamoto Y
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 114(17), 3364-3367 (2002)
?Selective synthesis of carbamate protected polyamines using alkyl phenyl carbonates"
Pittelkow M, et al.
Synthesis, 2002(15), 2195- 2202 (2002)