525855
Diethyl allyl phosphate
98%
Sinonimo/i:
Allyl ethyl phosphate, Diethyl 2-propen-1-yl phosphate
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
45-46 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(OCC)OCC=C
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-7-11-12(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
GZNJJEODYYLYSA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)