Documenti fondamentali
617172
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D4H6O4
Peso molecolare:
198.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Punto di fusione
139-141 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
285.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
141.00 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)