Documenti
617075
Sigma-Aldrich
Diethylamine-d11
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CD3CD2)2ND
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. eboll.
55 °C (lit.)
Punto di fusione
-50 °C (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
[2H]N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2/hD
HPNMFZURTQLUMO-REUZILGJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1